由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 96020722-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020722-1VL
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lung small cell carcinoma
細胞株の説明
COR L303 cells were isolated from a female patient of unknown age with small cell lung carcinoma. The sample was taken pre-therapy.
培地
RPM1 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
継代と培養方法
Maintain cultures at 3-9 x 100,000/ml, 37°C, 5% CO2
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)