Merck
COR-L311
96020721, human lung, Not specified
別名:
CORL311 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
COR-L311, 96020721
由来生物
human lung
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lung small cell carcinoma
細胞株の説明
COR-L311 has been isolated from a 63 year-old male patient with extensive disease and relapse after 3 cycles of chemotherapy treatment with eroposide, colchicine, methotrexate and vincristine.
アプリケーション
Human lung cancer studies
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)