由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 95022203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95022203-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0
反応性
Anti-Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against an immunodominant glycoprotein of bovine herpes 1 BHV-1 (infectious rhinotracheitis virus).
免疫原
Bovine Herpes virus 1
アプリケーション
In vitro potency testing of BHV-1 vaccines.
培地
DMEM + 2mM glutamine + 2 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 5% Horse Serum (HS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 100,000 - 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)