由来生物
rat liver
包装
tube of 5 μg 94121649-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94121649-1VL
成長モード
Adherent
核型
Diploid or pseudodiploid
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat epithelial cells
細胞株の説明
Isolated by Dr Hayden Coon. Flat epithelial cell colonies that appear upon low density plating as suspensions of collagenase dissociated buffalo rat liver. Cell origin not clearly defined.
アプリケーション
Feeder cells for co-culture with freshly isolated hepatocytes.
培地
Coon′s modified Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
継代と培養方法
Spit confluent cultures 1:100 i.e. seeding at 1x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)