由来生物
rat liver
包装
tube of 5 μg 94101905-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101905-1VL
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 52 (50-55)
形態
Fusiform
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat hepatoma
細胞株の説明
H5 is a subclone of H4-II-E-C3 (Sigma Catalogue number. 85061112) which originated from the Reuber H-35 hepatoma induced by chemical carcinogenesis in an A x C rat. The dedifferentiated H5 cells express high levels of glucose-6-phosphate dehydrogenase and exhibit a population doubling time of 12 hours. Differentiated variants are H4IIEC3 (85061112), Fao and others.
アプリケーション
Toxicity studies; negative control for differentiated hepatoma
培地
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:50 to 1:100 i.e. seeding at 1-2x1,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)