由来生物
human blood
民族性
Thai
性別
male
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホモ接合性:No
同族:No
細胞株の説明
この細胞株はエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換したリンパ芽球様細胞株であり、European Collection of Cell Cultures (ECACC)によって継続されているヒト白血球抗原(HLA)型コレクションの一部です。この細胞型のHLA型データは入手可能です。
DNAプロファイル
A: 11 24
B: 1512/19 1502
HLA DRB1: 1502 1202
HLA DRB3: 301
HLA DRB5: 102
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0601 0101
HLA DQB1: 0301 0502
HLA DPB1: 501
B: 1512/19 1502
HLA DRB1: 1502 1202
HLA DRB3: 301
HLA DRB5: 102
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0601 0101
HLA DQB1: 0301 0502
HLA DPB1: 501
血清学的プロファイル
HLA A: 11 24
HLA A ief: 11.1 24.1
HLA C: 8
HLA B: 75 76
HLA A ief: 11.1 24.1
HLA C: 8
HLA B: 75 76
継代と培養方法
培養液を3x105 ~ 2x106 細胞/mL、5% CO2、 37℃の状態で維持してください。蘇生時には凍結保護物質を除去します。300 x gで5分間遠心分離し、細胞ペレットを新鮮な培地に再懸濁させます。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.