製品名
Colo 794, 94072237
由来生物
human skin
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human melanoma
細胞株の説明
Colo 794 was established from a 14 year old male patient with a malignant melanoma. The melanoma showed rapid growth and metastases in the patient and the biopsy was taken before therapy from a subcutaneous metastasis. The cell line was eradicated from mycoplasma at ECACC.COLO 794 and COLO 800 (Sigma Catalogue number 93051123) were both derived from the same 14 year old male This has been confirmed by STR profiling.
アプリケーション
Cancer studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 16,20
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 16,20
培地
RPMI 1640+ 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C; cells can show extensive blebs
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)