Merck
JY human cell line
94022533, IHW Number: 9287
別名:
JY-S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 94022533-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94022533-1VL
民族性
Amish
性別
male
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホモ接合性:No
同族:No
細胞株の説明
この細胞株はエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換したリンパ芽球様細胞株であり、European Collection of Cell Cultures (ECACC)によって継続されているヒト白血球抗原(HLA)型コレクションの一部です。この細胞型のHLA型データは入手可能です。
DNAプロファイル
A: 201
Cw: 702
B: 702
HLA DQA1: 3011
HLA DPB1: 201
血清学的プロファイル
HLA A: 2
HLA C: 7
HLA B: 7
Bw4/bw6: 6
HLA DR: 4 13
HLA DR52: 52
HLA DR53: 53
HLA DQ: 1 3
培地
RPMI 1640 (R0883) + 2mM グルタミン (G7513) + 20% ウシ胎児血清 (FBS) (F2442) 増殖培地が確立されれば、FBS濃度は10%まで削減可能です。
継代と培養方法
When resuscitating from frozen, cells should be seeded at 0.5 x 106 cells/ml in the culture medium. The culture should establish log phase growth after 3-5 days. When growing well dilute every 1-3 days to 3 x 105 cells/ml. Maintain cultures between 3-9 x 105 cells/ml for maximum growth; 5% CO2; 37°C. Cells form floating aggregates of varying size.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)