由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 93062303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93062303-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
P3-NS1/1-Ag4.1
反応性
Anti-Oligodendrocytes and Schwann cells, bovine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG3
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3-NS1/1-Ag4.1 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against heat-resistant and trypsin-resistant antigen present on bovine oligodendrocytes and Schwann cells and can be used in developmental studies of these cell types. All IC-09+ are also positive for IC-08 and galactocerebroside.
免疫原
Particulate fraction from bovine corpus callosum
アプリケーション
Developmental studies and immunohistology
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)