由来生物
mouse blood
包装
tube of 5 μg 93042610-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93042610-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse C57b1/6 T cell
細胞株の説明
CTLL is a subclone of T cells derived from a C57bl/6 mouse. The cells require IL-2 for growth and are used to assay for its presence in conditioned media.
アプリケーション
CTLL-2 has been used in CTLL-2 cell proliferation assay to determine the presence of T-cell cytokines.
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20 IU/ml Human Recombinant IL-2 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 105 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Thaw ampoule and perform a cell count, spin out the DMSO and resuspend in an appropriate volume of media to give a cell concentration of 4-5 x 105 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)