由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 93042001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93042001-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
P3-NS1/1-Ag4.1
反応性
Anti-Galactocerebroside, monoglactosyldiglyceride psychosine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3-NS1/1-Ag4.1 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against galactocerebroside monogalactosyldiglyceride and psychosine. It will react with oligodendrocytes and Schwann cells in cattle, rodents, chick and fish.
免疫原
Particulate fraction from bovine corpus callosum
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)