Merck
A15
93040110, rat brain, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
A15, 93040110
由来生物
rat brain
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 42
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat, BDIX, glioma
細胞株の説明
A renamed subculture of the rat gliomal line 1A2(R) - 93040129. A15 is tumourigenic in BDIX rats.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:50 to 1:100 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 flask using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C. Cells can reach up to 4x1,000,000 cells per 25cm2 flask.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)