Merck
WIL2.NS.6TG
93031001, human spleen, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
WIL2.NS.6TG, 93031001
由来生物
human spleen
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian B lymphocyte
細胞株の説明
A non Ig-secreting, HAT sensitive, 6-thioguanine resistant, human B lymphocyte. Derived from the parent line WIL2.NS (Sigma Catalogue number. 90112121).
アプリケーション
Immortalising antigen-stimulated human B-lymphocytes by somatic hybridisation
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 5x1,000-5x10,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)