Merck
HMVII
92042701, human vagina, Epithelial
別名:
HMV-2 Cells, Human Melanoma Vagina-II Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
HMVII, 92042701
由来生物
human vagina
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Melanin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human vaginal maligant melanoma
細胞株の説明
Established from a vaginal malignant melanoma of a 65 year-old female with blood type B. Cells produce melanin and can support the replication of influenza C virus.
アプリケーション
Replication of influenza C virus
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8,14
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,17
培地
Ham′s F10 or RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)