Merck
TETP04700
Millipore
Isoporeメンブレンフィルター
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
ポリカーボネートメンブレンフィルター、8.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
60 L/min-cm2-psi air flow rate
~875 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
18 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
5-20 % porosity
8.0 μm pore size
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチドスクリーンフィルターで、メンブレンの表面のサンプルを観察するすべての分析に推奨されます。Isoporeメンブレンは、光学または電子顕微鏡法を用いた気中浮遊汚染物質などの粒子の分析において明らかにメリットがあります。Isoporeメンブレンは、滑らかなガラスのような表面のポリカーボネート製フィルムで作られるため、サンプルをはっきりと観察できます。独自のメンブレン製造工程により、正確な孔径と一貫した孔サイズが確保され、サイズごとの正確なサンプル分離を実現します。タールと灰の重量が一貫して低いことから、マッチドウェイトフィルターは通常必要ありません。
特徴および利点:
•メンブレン構造が粒子を表面に保持するため、計数と分析が容易です
•Isoporeメンブレンは染みが付かないため、バックグラウンド干渉が低く抑えられます
•非吸湿性のため、迅速な乾燥とサンプル分析時間の短縮が可能です
•半透明材料のため、透過光顕微鏡法のための透明化処理は不要です(茶色も選択できます)
用途:
空気モニタリング、落射蛍光顕微鏡法、走化性分析法
フィルターコード:TETP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
注意
高圧蒸気滅菌後に流量の低下が生じる場合があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13