Merck
RAJI TK+
91112124, human lymph, Lymphoblastoid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
RAJI TK+, 91112124
由来生物
human lymph
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Burkitt′s lymphoma
細胞株の説明
Derived from the maxilliary lesion of a Burkitt′s Lymphoma patient. Produces high levels of thymidine kinase. Ethnicity: Black.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.