製品名
SBAC, 91021201
由来生物
bovine adrenal gland (cortex)
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Bovine adrenal cortex, normal
細胞株の説明
Derived from the fasciculata-reticularis zone of the adrenal cortex taken from three normal adult cows. FGF stimulates cell division. Cells are responsive to ACTH and other steroidogenic agents. Finite lifespan; 60-70 population doublings expected. Studies have indicated that this cell line produces both detectable BVDV antigens and infectious BVDV.
アプリケーション
Hormone studies
培地
Ham′s F12 with Fibroblast Growth Factor (FGF) (crude, 50ng/ml or pure, 500 pg/ml) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)