由来生物
mouse lung
包装
tube of 5 μg 90112707-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90112707-1VL
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 64; hypodiploid
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse ddY lung
細胞株の説明
Established from normal lung tissue of a new-born, ddY strain mouse. Both induced and spontaneous release of C-type particles have been reported.
アプリケーション
Virus studies
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) or New Born Calf Serum (NBCS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)