Merck
SJK-287-38
90112228, Reactivity: Anti-DNA Polymerase, human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 90112228-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90112228-1VL
ImmunoDon
(BALB/c x C57BL/6)F1 mouse spleen
骨髄腫
NS1
反応性
Anti-DNA Polymerase, human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS1 x Mouse (BALB/c x C57BL/6)F1 spleen
細胞株の説明
The antibody binds KB cell DNA polymerase and exhibits potent neutralising activity against DNA polymerase _.
免疫原
KB cell DNA polymerase fraction VIII
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)