製品名
GS-109-V-20, 90110505
由来生物
human skin
包装
tube of 5 μg 90110505-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110505-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 46
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian skin fibroblast Gardner′s syndrome
細胞株の説明
Derived from skin from the upper arm of an 18 year old Caucasian male with Gardner′s syndrome is an autosomal dominant condition which predisposes to carcinoma and multiple polyps of the colon. Cells exist in an initiated state rather than a normal or transformed state. Normal diploid karyotype.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split semi-confluent cultures 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Monolayer will form in a 25cm2 flask in 1 week.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)