Merck
KU-812 Cell Line human
90071807, human blood, Lymphoblast
別名:
Human KU-812 Line, KU-812 Human Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
KU-812 Cell Line human, 90071807
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human myelogenous leukaemia
細胞株の説明
A chronic myelogenous leukaemia cell line with a Philadelphia chromosome. The cells are morphologically characteristic of basophils.
アプリケーション
Chromosome and tumourigenicity studies
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.