由来生物
rat colon
包装
tube of 5 μg 90062901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90062901-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat colonic carcinoma
細胞株の説明
This cell line has properties essential for study of metastasis of colon carcinomas; a reproducible pattern of metastatic behaviour and ability to be propagated both in vitro and in vivo to facilitate identification of biochemical correlates of metastasis.
アプリケーション
Metastasis studies
培地
DMEM + F10 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) or 2% Rat Serum.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)