Merck
Clone 81
90031403, feline kidney, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
Clone 81, 90031403
由来生物
feline kidney
包装
tube of 5 μg 90031403-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90031403-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Cat kidney fibroblast, MSV transformed
細胞株の説明
Susceptible to Feline leukaemia virus. There is the possibility of low level secretion of Feline endogenous retrovirus (RD 114). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
アプリケーション
Virus and cloning studies: FeLV, Feline endogenous retrovirus
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)