Merck
Z552461
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 12 L, immersion L 200 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint ST/NS24/40
特徴
fits flask 12 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Knobbed on sides for easy handling.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)