Merck
1BR.3.N
90020508, human skin, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human skin
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Fibroblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
製品名
1BR.3.N, 90020508
由来生物
human skin
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human skin fibroblast, transformed
細胞株の説明
Derived from a normal fibroblast (1BR3 Sigma Catalogue number. 90011801) transformed with the plasmid pSV2neo. The genetic identity of 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508), and 1BR.3.N (90020509) has been confirmed by STR profiling at ECACC.
アプリケーション
DNA repair and cell growth studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 9,13
D13S317: 9,12
D16S539: 12,14
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 14,15
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)