Merck
GL-1
89072612, lizard lung, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
lizard lung
成長モード:
Adherent
核型:
Modal no. 37 and 38
形態:
Epithelial
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
製品名
GL-1, 89072612
由来生物
lizard lung
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 37 and 38
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Lizard Gekko lung
細胞株の説明
From adult male Tokay Gekko (indigenous to Southeast Asia). Observed to undergo spontaneous chromosomal alterations from a normal diploid number of 38 to a bimodal distribution of chromosome number 38-40. Susceptible to a number of mammalian viruses at 36°C.
アプリケーション
Chromosome and virus studies
培地
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 30°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)