由来生物
baboon blood
包装
tube of 5 μg 89072101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89072101-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
受容体
Not specified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
Baboon lymphoblast
細胞株の説明
A non-producing lymphoblastoid cell line known to carry Herpesvirus papio. The cells are said to exhibit a nuclear antigen similar to Epstein-Barr nuclear antigen and B-cell characteristics (EAC rosettes) but lack detectable Ig production.
培地
継代と培養方法
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)