Merck
SCC-9
89062003
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human mouth
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Human squamous carcinoma of the tongue
細胞株の説明
25 year old male. Growth is enhanced by use of a feeder layer of X-irradiated STO cells.
培地
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.4 ug/ml hydrocortisone + 0.5mM sodium pyruvate.
継代と培養方法
Split confluent cultures 1:3 to 1:6 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.