Merck
Hs 633T
89050201, human fibrosarcoma, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
Hs 633T, 89050201
由来生物
human fibrosarcoma
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human fibrosarcoma MBA/8387
細胞株の説明
Human fibrosarcoma
アプリケーション
発がん性の研究
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.