製品名
HL60 15-12, 88120805
由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 88120805-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120805-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
細胞株の説明
HL60 15-12 is a variant of HL60 which is capable of differentiating towards either neutrophils or monocytes with treatment of appropriate agents.
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
継代と培養方法
Maintain cultures between 2x100,000 to 1,000,000 cells/ml. NB: The cells will differentiate if the culture medium is allowed to become acidic. 5% CO2; 37°C. Freeze in 10% glycerol and 90% FBS.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)