Merck
ZR-75-30
88113004, human breast, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
ZR-75-30, 88113004
由来生物
human breast
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human breast carcinoma
細胞株の説明
Derived from ascitic fluid of a 47 year old woman with infiltrating ductal carcinoma. Ethnicity: Black.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 10,11
D16S539: 9
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 8,9
TPOX: 10,11
vWA: 18,19
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Cells produce a significant amount of cellular debris appearing as black particles. This cell line grows relatively slowly and requires passaging approximately every 5 days.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)