Merck
BM21 human cell line
IHW Number: 9043, 88052043
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human blood
民族性
German/Italian
性別
male
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Consanguineous: Yes
細胞株の説明
この細胞株はエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換したリンパ芽球様細胞株であり、European Collection of Cell Cultures (ECACC)によって継続されているヒト白血球抗原(HLA)型コレクションの一部です。この細胞型のHLA型データは入手可能です。
DNAプロファイル
A: 101
Cw: 1701
B: 4101
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 1101
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPA1: 201
HLA DPB1: 1001
血清学的プロファイル
HLA A: 1
HLA A ief: 1
HLA B: 41
HLA B ief: 41.1
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 5
HLA DR: 11
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
培地
RPMI 1640 (R0883) + 2mM グルタミン (G7513) + 20% ウシ胎児血清 (FBS) (F2442) 増殖培地が確立されれば、FBS濃度は10%まで削減可能です。
継代と培養方法
培養液を3x105 ~ 2x106 細胞/mL、5% CO2、 37℃の状態で維持してください。蘇生時には凍結保護物質を除去します。300 x gで5分間遠心分離し、細胞ペレットを新鮮な培地に再懸濁させます。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)