由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 88051601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88051601-1VL
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Human T Lymphotrohpic Virus 1 (HTLV-1) tat gene
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human T cell leukaemia
細胞株の説明
Clone of C63/CRII-4 derived by fusion of primary umbilical cord blood cells with HTLV-1 producing line from adult T cell leukaemia lymphoma patient. Contain defective HTLV-1 genome. In presence of HIV cells fuse to form syncytia. The cells should be handled under laboratory containment level 2.
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow in aggregates.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)