由来生物
mouse skin
包装
tube of 5 μg 87081806-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87081806-1VL
成長モード
Adherent
核型
Hypertetraploid
形態
Epithelial
製品
Melanin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse (CxDBA)F1 melanoma
細胞株の説明
Established from a Cloudman S91 melanoma in a male mouse; the cells produce melanin.
アプリケーション
Cloning studies
培地
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)