製品名
SW 403, 87071008
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, triploid
形態
Epithelial
製品
Carcinoembryonic antigen (CEA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian colon adenocarcinoma
細胞株の説明
Established from a grade III adenocarcinoma of the bowel of a 51 year old Caucasian female. The cells produce CEA and are tumorigenic in nude mice. Electron microscopy reveals prominent golgi apparatus.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C. Cells do not reach confluency but will grow in small islands.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)