由来生物
rat kidney
包装
tube of 5 μg 87061001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061001-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial-like
製品
Growth factors
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Normal rat kidney, Kirsten MSV transformed
細胞株の説明
Derived from normal rat kidney transformed by Kirsten sarcoma virus. Cells do not produce virus but carry the virus genome. In serum free medium the cell line produces growth factors capable of stimulating quiescent cells to grow in monolayers or in soft agar.
アプリケーション
Transformation, growth factors and virus studies: Kirsten MSV
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)