由来生物
mouse unknown/unspecified
包装
tube of 5 μg 87032503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87032503-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 40
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
Mouse carcinoma
細胞株の説明
Established from the explant of a 7 day old tumour from the parental Ehrlich-Lettre Ascites carcinoma. Prior to development, strain E was subjected to a schedule of seven mouse passages and six in vitro passages over a period of 17 months. The cells exhibit an unusually high mean chromosome number and possess the marker chromosomes present in the parental Ehrlich tumour. This cell line may be of use in comparative testing of anti-tumour agents in vivo and in vitro.
アプリケーション
Anti-tumour test and tumourigenicity studies
培地
NCTC 135 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Media change 3 times a week.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)