Merck
BFA
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
bovine cardiovascular
包装
tube of 5 μg 87022601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87022601-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Endothelial
製品
Collagen type 3
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Bovine aorta endothelium foetal
細胞株の説明
Derived from a bovine foetus.
アプリケーション
Virus studies
培地
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)