Key Documents
RPMI 7666
87012703, human blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
RPMI 7666, 87012703
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
2n = 46
形態
Lymphoblast
製品
Immunoglobulin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lymphoblast
細胞株の説明
Initiated from the leukocytes obtained from a 32 year old Caucasian male having no known malignancy. EBV particles are present. The cells produce immunoglobulins in vitro.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.