製品名
KATO-III, 86093004
由来生物
human stomach (gastric carcinoma)
成長モード
Suspension
核型
2n = 46, hypertriploid
形態
Spherical
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human gastric carcinoma
細胞株の説明
Derived from a metastasis of a gastric carcinoma in a 55-year-old Down Syndrome male.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 7,11
D13S317: 8,12
D16S539: 10,12
D5S818: 10,11
D7S820: 8,12
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 14,16
CSF1PO: 7,11
D13S317: 8,12
D16S539: 10,12
D5S818: 10,11
D7S820: 8,12
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 14,16
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow in suspension, but will increasingly to adhere to the surface during longer culture. For passaging it is recommended to subculture both cell types using scrapers for dislodging adh
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)