由来生物
human eye
包装
tube of 5 μg 86093003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86093003-1VL
成長モード
Suspension
核型
2n = 46, hypertriploid
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian retinoblastoma
細胞株の説明
Established from a primary tumour of the right eye of a 2.5 year old female Caucasian. The cells grow in clusters and exhibit reverse transcriptase activity.
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 4-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.When in culture, stand flask up until cells show growth in large clumps. After approximately 3 days the flask can be laid down.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)