Merck
PAP 7
86080701, Reactivity: Anti-Papaya Proteinase 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 86080701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86080701-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
P3X63Ag8.653
反応性
Anti-Papaya Proteinase 4
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody recognises papaya proteinase 4. It does not recognise papaya proteinase omega, papain or chymopapain. Deposited for patent purposes.
免疫原
Mixture of papaya proteinase omega and 4
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)