Merck
SC-1
86060301, mouse embryo, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
mouse embryo
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Fibroblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
製品名
SC-1, 86060301
由来生物
mouse embryo
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse feral embryo
細胞株の説明
Sensitive to both N- and B- trophic viruses. Cells exhibit a greater sensitivity than other mouse lines to MuLV strains and to a limited extent support the replication of xenotropic MuLV. This cell line has been mycoplasma eradicated at ECACC.
アプリケーション
Virus studies: N- and B- trophic viruses, MuLV
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)