由来生物
mouse embryo
包装
tube of 5 μg 86032003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86032003-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse SIM embryo fibroblast
細胞株の説明
Selected for 6-thioguanine and ouabain resistance; sensitive to HAT; HPRT negative. Used routinely as feeder layers prepared by irradiation or mitomycinc treatment for maintenance of teratocarcinoma stem cells in the undifferentiated state.
アプリケーション
Oubain resistance, feeder layer
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)