Merck
HFFF2
86031405, human prostate (fetal), Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
HFFF2, 86031405
由来生物
human prostate (fetal)
包装
tube of 5 μg 86031405-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86031405-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian foetal foreskin fibroblast
細胞株の説明
Derived from a 14-18 week old human foetus. The cells support growth of CMV and HSV. This cell line has a finite life span.
アプリケーション
Virus studies: CMV and HSV
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)