製品名
QIMR-WIL, 86030601
由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 86030601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86030601-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Epstein Barr Virus (EBV)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human myeloblastic leukaemia lymphoblast
細胞株の説明
Established from peripheral lymphocytes of a patient with myeloblastic leukaemia at the Queensland Institute for Medical Research. It produces EBV and has been used in co-cultivation lymphocyte transformation studies. Non-uniform lymphoblast.
アプリケーション
Transformation studies
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures at 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)