由来生物
human brain
包装
tube of 5 μg 86022703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86022703-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human brain astrocytoma
細胞株の説明
Established from an anaplastic astrocytoma of normal adult brain. Able to support the growth of HIV.
アプリケーション
MOG-G-UVW has been used to study and determine the radiopharmaceutical applications of astatine-211 by studying its reduction pattern.
培地
Ham′s F10: DMEM (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)