Merck
JM
86010201, human blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
JM, 86010201
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human T cell
細胞株の説明
T-cell derived line with the ability to grow HIV.
アプリケーション
HIV studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 16,17,19,20
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)