Merck
EL4.BU.OU6
85121301, mouse blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
EL4.BU.OU6, 85121301
由来生物
mouse blood
包装
tube of 5 μg 85121301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85121301-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 4 (IL-4), Thy-1.2
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
細胞株の説明
Derivative of EL4.BU. Resistant to BUdR and ouabain and expresses Thy-1.2 Ag. Will die in HAT selective medium. A high producer of interleukin 2 and interleukin 4.
アプリケーション
Resistance and hormone studies
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 1.16g/l 1% L-Arginine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)