由来生物
rat liver
包装
tube of 5 μg 85111503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85111503-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
MSA factors
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Buffalo Rat liver
細胞株の説明
Originally isolated by primary cloning. Serum-free medium conditioned by the cells produces a family of polypeptides termed multiplication stimulating activity (MSA).
アプリケーション
Growth factor studies
培地
Coon′s modified Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)